Få mere at vide
(1RS,4SR)-7-(2-methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1,4-dicarboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17984286
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17984286 100 mg
17900996 25 mg
30463641 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17984286 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.29
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1,4-dicarboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
CAS 2517611-89-9
Analyt- eller komponentnavne (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C26 H32 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C26H32O4/c1-16(2)13-18-5-8-20(9-6-18)26(25(29)30)12-11-22(24(27)28)21-10-7-19(14-17(3)4)15-23(21)26/h5-10,15-17,22H,11-14H2,1-4H3,(H,27,28)(H,29,30)/t22-,26+/m0/s1
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@@]2(CC[C@H](C(=O)O)c3ccc(CC(C)C)cc23)C(=O)O
IUPAC navn (1S,4R)-6-(2-methylpropyl)-4-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-2,3-dihydro-1H-naphthalen-1,4-dicarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 408.53
Mængde 100 mg
Formel vægt 408.2301 g/mol