Få mere at vide
(1RS,4SR)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS,4SR)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS,4SR)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine |
| CAS | 107538-97-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS,4SR)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H18 Cl N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | trans-4-(4-chlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-Naphthalenamine, (1RS,4SR)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3/t14-,17+/m0/s1 |
| SMIL | CN[C@@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)cc2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (1R,4S)-4-(4-chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine |
| Vis mere |