Få mere at vide
(1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17991256
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991256 100 mg
17931946 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17991256 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0256.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
CAS 42142-52-9
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H15 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Fluoxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity H, Fluoxetine Hydrochloride Impurity A, Atomoxetine Impurity H, Fluoxetine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
SMIL CNCCC(O)c1ccccc1
IUPAC navn 3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 165.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 165,1154 g/mol