Få mere at vide
(1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 42142-52-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H15 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Fluoxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity H, Fluoxetine Hydrochloride Impurity A, Atomoxetine Impurity H, Fluoxetine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3 |
| SMIL | CNCCC(O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol |
| Vis mere |