Få mere at vide
(1RS,2SR)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18041010
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18041010 25 mg
18092160 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041010 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0007.010025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS,2SR)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS,2SR)-2-((Dimethylamino)methyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride
CAS 73806-49-2
Analyt- eller komponentnavne (1RS,2SR)-2-((Dimethylamino)methyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H25 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tramadol Hydrochloride Imp. A (EP), Tramadol Imp. A (EP), Tramadol USP Related Compound A CIV, Tramadol USP RC A CIV, (1RS,2SR)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Tramadol Related Compound A as Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Tramadol Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16-;/m0./s1
SMIL Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@H]2CN(C)C
IUPAC navn (1R,2S)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 299.84
Mængde 25 mg
Formel vægt 299.1652 g/mol