Få mere at vide
(1RS,2SR)-2-[(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide, Mikromol
Artikelnummer. 30459658
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30459658 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30459658 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0746.020025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS,2SR)-2-[(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS,2SR)-2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide
CAS 105310-75-6
Analyt- eller komponentnavne (1RS,2SR)-2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H24 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclopropanecarboxamide, 2-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenyl-, (1R,2S)-rel-, Cyclopropanecarboxamide, 2-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenyl-, cis-, rel-(1R,2S)-2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide, (1RS,2SR)-2-[(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C23H24N2O3/c1-3-24(4-2)22(28)23(16-10-6-5-7-11-16)14-17(23)15-25-20(26)18-12-8-9-13-19(18)21(25)27/h5-13,17H,3-4,14-15H2,1-2H3/t17-,23+/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4
IUPAC navn (1S,2R)-2-[(1,3-dioxoisoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 376.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 376.1787 g/mol