Få mere at vide
(1RS,2SR)-2-[(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide, Mikromol
Beskrivelse
(1RS,2SR)-2-[(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS,2SR)-2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide |
| CAS | 105310-75-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS,2SR)-2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H24 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclopropanecarboxamide, 2-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenyl-, (1R,2S)-rel-, Cyclopropanecarboxamide, 2-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenyl-, cis-, rel-(1R,2S)-2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide, (1RS,2SR)-2-[(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N2O3/c1-3-24(4-2)22(28)23(16-10-6-5-7-11-16)14-17(23)15-25-20(26)18-12-8-9-13-19(18)21(25)27/h5-13,17H,3-4,14-15H2,1-2H3/t17-,23+/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4 |
| Vis mere |