Få mere at vide
(1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide (3-[(1RS,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine 1-Oxide), Mikromol™
Beskrivelse
(1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide (3-[(1RS,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine 1-Oxide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide |
| CAS | 2055-29-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyridine, 3-[(2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, 1-oxide, Nicotine, 1,1'-dioxide (7CI,8CI), Nicotine, N,N'-dioxide (6CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N,1-dioxide, (2S)-, Dioxynicotine, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, 1-oxide, (2S)-, S-(-)-Nicotine-1,1'-dioxide, (1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide (3-[(1RS,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine 1-Oxide) |
| IUPAC navn | 3-[(2S)-1-Methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]pyridine 1-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Mængde | 100 mg |
| Vis mere |