Få mere at vide
(1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide (3-[(1RS,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine 1-Oxide), Mikromol™
Artikelnummer. 17902576
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17902576 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17902576 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.19
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide (3-[(1RS,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine 1-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide
CAS 2055-29-0
Analyt- eller komponentnavne (1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H14 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyridine, 3-[(2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, 1-oxide, Nicotine, 1,1'-dioxide (7CI,8CI), Nicotine, N,N'-dioxide (6CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N,1-dioxide, (2S)-, Dioxynicotine, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, 1-oxide, (2S)-, S-(-)-Nicotine-1,1'-dioxide, (1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide (3-[(1RS,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine 1-Oxide)
IUPAC navn 3-[(2S)-1-Methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]pyridine 1-oxide
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 194.1055 g/mol