Få mere at vide
(1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-Oxide (Nicotine N'-Oxide), Mikromol™
Artikelnummer. 17979799
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17979799 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17979799 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.07
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-Oxide (Nicotine N'-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-Oxide (Nicotine N'-Oxide)
CAS 491-26-9
Analyt- eller komponentnavne (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-Oxide (Nicotine N'-Oxide)
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H14 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-Oxide (Nicotine N'-Oxide), Nicotine Imp. E (EP), Nicotine USP Related Compound E, Nicotine USP RC E, Pyridine, 3-[(2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, Nicotine, 1'-oxide (7CI,8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N-oxide, (2S)-, (-)-Nicotine 1'-N-oxide, (-)-Nicotine 1'-oxide, N-Oxynicotine, Nicotine 1'-N-oxide, Nicotine-N'-oxide, Oxynicotine, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, (2S)-, S-(-)-Nicotine-1'-N-oxide, S-Nicotine-N-oxide, Nicotine Related Compound E, Nicotine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
SMIL C[N+]1([O-])CCC[C@H]1c2cccnc2
IUPAC navn 3-[(2S)-1-methyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 178.1106 g/mol