Få mere at vide
(1RS)-[2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-2-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049917
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049917 25 mg
17972256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049917 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0007.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-[2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-2-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Anhydrotramadol Hydrochloride
CAS 66170-31-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Anhydrotramadol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H23 N O . H Cl
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tramadol Hydrochloride Imp. C (EP), Tramadol Imp. C (EP), (1RS)-[2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-2-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 2-Anhydrotramadol Hydrochloride, 2-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-2-cyclohexene-1-methanamine Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Tramadol Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H23NO.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14)13-8-6-9-15(11-13)18-3;/h6,8-11,14H,4-5,7,12H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.COc1cccc(c1)C2=CCCCC2CN(C)C
IUPAC navn 1-[2-(3-methoxyphenyl)cyclohex-2-en-1-yl]-N,N-dimethyl-methanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 281.82
Mængde 25 mg
Formel vægt 281.1546 g/mol