Få mere at vide
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol |
| CAS | 96948-64-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H19 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Salbutamol Sulphate Imp. B (EP), Salbutamol Imp. B (EP), (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol, Salbutamol Impurity B, Salbutamol Sulfate Impurity B, Salbutamol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2/c1-12(2,3)13-8-11(15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11,13-15H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]phenol |
| Vis mere |