Få mere at vide
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17910876
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17910876 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17910876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0381.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol
CAS 96948-64-0
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H19 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Salbutamol Sulphate Imp. B (EP), Salbutamol Imp. B (EP), (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol, Salbutamol Impurity B, Salbutamol Sulfate Impurity B, Salbutamol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H19NO2/c1-12(2,3)13-8-11(15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11,13-15H,8H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 209.28
Mængde 50 mg
Formel vægt 209.1416 g/mol