missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol |
| CAS | 18910-68-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H21 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Salbutamol Sulphate Imp. C (EP), Salbutamol Imp. C (EP), Albuterol USP Related Compound A, Albuterol USP RC A, Benzenemethanol, alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-3-methyl-, Benzyl alcohol, alpha-[(tert-butylamino)methyl]-4-hydroxy-3-methyl- (8CI), alpha-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-3-methylbenzenemethanol, (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol, AH 4045X, USP Albuterol Related Compound A, Ph Eur Salbutamol Impurity C, Desoxysalbutamol base, Albuterol Related Compound A, Levalbuterol Related Compound B, Salbutamol Impurity C, Salbutamol Sulfate Impurity C, Salbutamol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO2/c1-9-7-10(5-6-11(9)15)12(16)8-14-13(2,3)4/h5-7,12,14-16H,8H2,1-4H3 |
| SMIL | Cc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-methylphenol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?