Få mere at vide
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(methoxymethyl)phenyl]ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(methoxymethyl)phenyl]ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-benzenemethanol |
| CAS | 18910-70-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-benzenemethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H23 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenemethanol, α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-, Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)- (8CI), (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(methoxymethyl)phenyl]ethanol, alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-benzenemethanol, O-Methyl Albuterol, Levalbuterol RC C (USP), Levalbuterol Related Compound C, Salbutamol Sulfate Impurity M, Salbutamol Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO3/c1-14(2,3)15-8-13(17)10-5-6-12(16)11(7-10)9-18-4/h5-7,13,15-17H,8-9H2,1-4H3 |
| SMIL | COCc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(methoxymethyl)phenol |
| Vis mere |