Få mere at vide
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(methoxymethyl)phenyl]ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17971586
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971586 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0381.180025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(methoxymethyl)phenyl]ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-benzenemethanol
CAS 18910-70-8
Analyt- eller komponentnavne alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-benzenemethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H23 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenemethanol, α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-, Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)- (8CI), (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(methoxymethyl)phenyl]ethanol, alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-benzenemethanol, O-Methyl Albuterol, Levalbuterol RC C (USP), Levalbuterol Related Compound C, Salbutamol Sulfate Impurity M, Salbutamol Impurity M
InChI formel InChI=1S/C14H23NO3/c1-14(2,3)15-8-13(17)10-5-6-12(16)11(7-10)9-18-4/h5-7,13,15-17H,8-9H2,1-4H3
SMIL COCc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C
IUPAC navn 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(methoxymethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 253.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 253.1678 g/mol