Få mere at vide
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051680
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051680 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051680 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0381.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol
CAS 56796-66-8
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H27 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Salbutamol Sulphate Imp. I (EP), Salbutamol Imp. I (EP), Levalbuterol USP Related Compound F, Levalbuterol USP RC F, (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanoSalbutamol Sulphate Imp. I (EP), Salbutamol Imp. I (EP), Levalbuterol USP Related Compound F, Levalbuterol USP RC F, (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol, Levalbuterol Related Compound F, Salbutamol Impurity I, Salbutamol Sulfate Impurity I, Salbutamol Impurity Il
InChI formel InChI=1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21-12-18(23)16-9-10-19(17(11-16)13-22)24-14-15-7-5-4-6-8-15/h4-11,18,21-23H,12-14H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(CO)c1
IUPAC navn 2-(tert-butylamino)-1-[3-(hydroxymethyl)-4-phenylmethoxyphenyl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 329.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 329.1991 g/mol