Få mere at vide
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol |
| CAS | 56796-66-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H27 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Salbutamol Sulphate Imp. I (EP), Salbutamol Imp. I (EP), Levalbuterol USP Related Compound F, Levalbuterol USP RC F, (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanoSalbutamol Sulphate Imp. I (EP), Salbutamol Imp. I (EP), Levalbuterol USP Related Compound F, Levalbuterol USP RC F, (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol, Levalbuterol Related Compound F, Salbutamol Impurity I, Salbutamol Sulfate Impurity I, Salbutamol Impurity Il |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21-12-18(23)16-9-10-19(17(11-16)13-22)24-14-15-7-5-4-6-8-15/h4-11,18,21-23H,12-14H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(CO)c1 |
| IUPAC navn | 2-(tert-butylamino)-1-[3-(hydroxymethyl)-4-phenylmethoxyphenyl]ethanol |
| Vis mere |