Få mere at vide
(1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051380
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051380 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051380 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0101.110025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide
CAS 100393-43-9
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide, alpha-Methyl-alpha-phenyl-2-pyridinemethanol 1-Oxide
InChI formel InChI=1S/C13H13NO2/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14(12)16/h2-10,15H,1H3
SMIL CC(O)(c1ccccc1)c2cccc[n+]2[O-]
IUPAC navn 1-(1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)-1-phenylethanol
Molekylvægt (g/mol) 215.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 215,0946 g/mol