Få mere at vide
(1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-oxid, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-oxid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide |
| CAS | 100393-43-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide, alpha-Methyl-alpha-phenyl-2-pyridinemethanol 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO2/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14(12)16/h2-10,15H,1H3 |
| SMIL | CC(O)(c1ccccc1)c2cccc[n+]2[O-] |
| IUPAC navn | 1-(1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)-1-phenylethanol |
| Vis mere |