Få mere at vide
(1RS)-1-[(Dimethylamino)methyl]-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17941526
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17941526 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17941526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0417.11
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-[(Dimethylamino)methyl]-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-1-((Dimethylamino)methyl)-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate
CAS 92414-09-0
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-1-((Dimethylamino)methyl)-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C22 H29 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Trimebutine Imp. D (EP), (1RS)-1-[(Dimethylamino)methyl]-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Trimebutine Maleate Impurity D, Trimebutine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(15-23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3
SMIL CCC(CN(C)C)(OC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)c2ccccc2
IUPAC navn [1-(dimethylamino)-2-phenylbutan-2-yl] 3,4,5-trimethoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 387.47
Mængde 50 mg
Formel vægt 387.2046 g/mol