Få mere at vide
(1RS)-1-[(Dimethylamino)methyl]-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-1-[(Dimethylamino)methyl]-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-1-((Dimethylamino)methyl)-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| CAS | 92414-09-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS)-1-((Dimethylamino)methyl)-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C22 H29 N O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trimebutine Imp. D (EP), (1RS)-1-[(Dimethylamino)methyl]-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Trimebutine Maleate Impurity D, Trimebutine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(15-23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3 |
| SMIL | CCC(CN(C)C)(OC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [1-(dimethylamino)-2-phenylbutan-2-yl] 3,4,5-trimethoxybenzoate |
| Vis mere |