Få mere at vide
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl-)-biphenyl-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050884
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050884 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050884 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0776.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl-)-biphenyl-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desethyl Candesartan Cilexetil
CAS 869631-11-8
Analyt- eller komponentnavne O-Desethyl Candesartan Cilexetil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C31 H30 N6 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym O-Desethyl Candesartan Cilexetil, (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl-)-biphenyl-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate, 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester (9CI), Candesartan Cilexetil Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C31H30N6O6/c1-19(42-31(40)43-22-8-3-2-4-9-22)41-29(38)25-12-7-13-26-27(25)37(30(39)32-26)18-20-14-16-21(17-15-20)23-10-5-6-11-24(23)28-33-35-36-34-28/h5-7,10-17,19,22H,2-4,8-9,18H2,1H3,(H,32,39)(H,33,34,35,36)
SMIL CC(OC(=O)OC1CCCCC1)OC(=O)c2cccc3NC(=O)N(Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6)c23
IUPAC navn 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 2-oxo-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-1H-benzimidazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 582.61
Mængde 25 mg
Formel vægt 582.2227 g/mol