Få mere at vide
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl-)-biphenyl-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl-)-biphenyl-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desethyl Candesartan Cilexetil |
| CAS | 869631-11-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | O-Desethyl Candesartan Cilexetil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C31 H30 N6 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | O-Desethyl Candesartan Cilexetil, (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl-)-biphenyl-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate, 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester (9CI), Candesartan Cilexetil Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C31H30N6O6/c1-19(42-31(40)43-22-8-3-2-4-9-22)41-29(38)25-12-7-13-26-27(25)37(30(39)32-26)18-20-14-16-21(17-15-20)23-10-5-6-11-24(23)28-33-35-36-34-28/h5-7,10-17,19,22H,2-4,8-9,18H2,1H3,(H,32,39)(H,33,34,35,36) |
| SMIL | CC(OC(=O)OC1CCCCC1)OC(=O)c2cccc3NC(=O)N(Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6)c23 |
| IUPAC navn | 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 2-oxo-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-1H-benzimidazole-4-carboxylate |
| Vis mere |