Få mere at vide
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050922
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050922 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050922 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0776.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2H-2-Ethyl Candesartan Cilexetil
CAS 914613-36-8
Analyt- eller komponentnavne 2H-2-Ethyl Candesartan Cilexetil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C35 H38 N6 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. F (EP), (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Related Compound F, Candesartan Cilexetil Impurity F
InChI formel InChI=1S/C35H38N6O6/c1-4-41-38-32(37-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3
SMIL CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn(CC)n6
IUPAC navn 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(2-ethyltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 638.71
Mængde 25 mg
Formel vægt 638.2853 g/mol