Få mere at vide
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil |
| CAS | 914613-35-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C35 H38 N6 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, 1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. E (EP), (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C35H38N6O6/c1-4-41-32(37-38-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnnn6CC |
| IUPAC navn | 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(1-ethyltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate |
| Vis mere |