Få mere at vide
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol |
| CAS | 77301-42-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H14 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol, Naproxen Imp. K (EP), Naproxen USP Related Compound K, Naproxen USP RC K, Naproxen Related Compound K, Naproxen Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)O |
| IUPAC navn | 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanol |
| Vis mere |