Få mere at vide
(1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17910606
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17910606 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17910606 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0536.07
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethanol
CAS 1391054-40-2
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H37 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Salmeterol Xinafoate Imp. F (EP), (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol, 4-hydroxy-3-methyl-alpha-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]benzenemethanol, GR 53555X, Ph Eur Salmeterol Impurity F, GR 53555X, Salmeterol Xinafoate Impurity F, Salmeterol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H
SMIL Cc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2
IUPAC navn 4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]-2-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 399.57
Mængde 50 mg
Formel vægt 399.2773 g/mol