Få mere at vide
(1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethanol |
| CAS | 1391054-40-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H37 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Salmeterol Xinafoate Imp. F (EP), (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol, 4-hydroxy-3-methyl-alpha-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]benzenemethanol, GR 53555X, Ph Eur Salmeterol Impurity F, GR 53555X, Salmeterol Xinafoate Impurity F, Salmeterol Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]-2-methylphenol |
| Vis mere |