Få mere at vide
(1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino]ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051468
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051468 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30051468 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0536.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino]ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)-2-((6-(2-phenylethoxy)hexyl)amino)ethanol
CAS 94749-02-7
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)-2-((6-(2-phenylethoxy)hexyl)amino)ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H33 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Salmeterol Xinafoate Imp. B (EP), (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino]ethanol, GR 31354X, Salmeterol Xinafoate Impurity B, Salmeterol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C23H33NO4/c25-18-21-16-20(10-11-22(21)26)23(27)17-24-13-6-1-2-7-14-28-15-12-19-8-4-3-5-9-19/h3-5,8-11,16,23-27H,1-2,6-7,12-15,17-18H2
SMIL OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCc2ccccc2
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(2-phenylethoxy)hexylamino]ethyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 387.51
Mængde 50 mg
Formel vægt 387.241 g/mol