Få mere at vide
(1RS)-1-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-4-[4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17979144
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17979144 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17979144 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0055.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-4-[4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-1-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)-4-(4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl)butan-1-ol
CAS 1632048-95-3
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-1-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)-4-(4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl)butan-1-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C32 H41 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Terfenadine Imp. B (EP), (1RS)-1-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-4-[4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-ol, Terfenadine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 4-(4-benzhydrylpiperidin-1-yl)-1-(4-tert-butylphenyl)butan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 455.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 455.3188 g/mol