Få mere at vide
(1RS)-1-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-4-[4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-1-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-4-[4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-1-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)-4-(4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl)butan-1-ol |
| CAS | 1632048-95-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS)-1-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)-4-(4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl)butan-1-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C32 H41 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Terfenadine Imp. B (EP), (1RS)-1-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-4-[4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-ol, Terfenadine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 4-(4-benzhydrylpiperidin-1-yl)-1-(4-tert-butylphenyl)butan-1-ol |
| Vis mere |