Få mere at vide
(1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 17903526
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17903526 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17903526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1162.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
CAS 2102609-59-4
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H18 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,3-dihydro-1-hydroxy-, (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O2/c1-16(2)7-3-6-14(17)13-5-4-11(9-15)8-12(13)10-18-14/h4-5,8,17H,3,6-7,10H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCCC1(O)OCc2cc(ccc12)C#N
IUPAC navn 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 246.3049
Mængde 25 mg
Formel vægt 246.1368 g/mol