Få mere at vide
(1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile |
| CAS | 2102609-59-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H18 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,3-dihydro-1-hydroxy-, (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O2/c1-16(2)7-3-6-14(17)13-5-4-11(9-15)8-12(13)10-18-14/h4-5,8,17H,3,6-7,10H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCCC1(O)OCc2cc(ccc12)C#N |
| IUPAC navn | 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile |
| Vis mere |