Få mere at vide
(1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide (Citalopram-Amide), Mikromol™
Artikelnummer. 17923006
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17923006 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17923006 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0242.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide (Citalopram-Amide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citalopram-Amide
CAS 64372-56-1
Analyt- eller komponentnavne Citalopram-Amide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H23 F N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Citalopram Hydrobromide Imp. A (EP), Citalopram Imp. A (EP), Citalopram USP Related Compound A, Citalopram USP RC A, (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide, 5-Isobenzofurancarboxamide, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxamide, Citalopram-Amide, Citalopram Related Compound A, Citalopram Hydrobromide Impurity A, Escitalopram Oxalate Impurity A, Citalopram Impurity A, Escitalopram Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(16-5-7-17(21)8-6-16)18-9-4-14(19(22)24)12-15(18)13-25-20/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3,(H2,22,24)
SMIL CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C(=O)N)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 342.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 342.1744 g/mol