Få mere at vide
(1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide (Citalopram-Amide), Mikromol™
Beskrivelse
(1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide (Citalopram-Amide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citalopram-Amide |
| CAS | 64372-56-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Citalopram-Amide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C20 H23 F N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Citalopram Hydrobromide Imp. A (EP), Citalopram Imp. A (EP), Citalopram USP Related Compound A, Citalopram USP RC A, (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide, 5-Isobenzofurancarboxamide, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarboxamide, Citalopram-Amide, Citalopram Related Compound A, Citalopram Hydrobromide Impurity A, Escitalopram Oxalate Impurity A, Citalopram Impurity A, Escitalopram Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(16-5-7-17(21)8-6-16)18-9-4-14(19(22)24)12-15(18)13-25-20/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3,(H2,22,24) |
| SMIL | CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C(=O)N)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carboxamide |
| Vis mere |