Få mere at vide
(1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17929669
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17929669 25 mg
18020660 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17929669 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0281.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol
CAS 24155-42-8
Analyt- eller komponentnavne 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H10 Cl2 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Econazole Nitrate Imp. A (EP), Enilconazole Imp. E (EP), Isoconazole Nitrate Imp. A (EP), Miconazole Nitrate Imp. A (EP), Tioconazole Imp. D (EP), Econazole USP Related Compound A, Econazole USP RC A, (1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol, Econazole Related Compound A, Econazole Nitrate Impurity A, Enilconazole Impurity E, Isoconazole Impurity B, Isoconazole Nitrate Impurity A, Miconazole Impurity A, Miconazole Nitrate Impurity A, Sertaconazole Nitrate Impurity A, Tioconazole Impurity D, Econazole Impurity A, Isoconazole Impurity A, Miconazole Impurity A, Sertaconazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2
SMIL OC(Cn1ccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC navn 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethanol
Molekylvægt (g/mol) 257.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 256.017 g/mol