Få mere at vide
(1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N-dimethylpentan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17944086
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17944086 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17944086 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0991.06
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N-dimethylpentan-1-amine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-1-(1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N-dimethylpentan-1-amine Hydrochloride
CAS 2727060-94-6
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-1-(1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N-dimethylpentan-1-amine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H26 Cl N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N-dimethylpentan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. C (Pharmeuropa) as Hydrochloride, Sibutramine Related Compound C as Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Sibutramine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C17H26ClN.ClH/c1-4-5-7-16(19(2)3)17(12-6-13-17)14-8-10-15(18)11-9-14;/h8-11,16H,4-7,12-13H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCCCC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N-dimethylpentan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 316.31
Mængde 50 mg
Formel vægt 315.1521 g/mol