Få mere at vide
(1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-amine Hydrochloride (N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30041019
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041019 25 mg
30040357 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041019 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0991.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-amine Hydrochloride (N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride
CAS 84484-78-6
Analyt- eller komponentnavne N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H22 Cl N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. G (Pharmeuropa) as Hydrochloride, N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride, Didesmethylsibutramine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity G, Sibutramine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C15H22ClN.ClH/c1-11(2)10-14(17)15(8-3-9-15)12-4-6-13(16)7-5-12;/h4-7,11,14H,3,8-10,17H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC(C)CC(N)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 288.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 287.1208 g/mol