Få mere at vide
(1RS)-1-[1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052254
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052254 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052254 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0991.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS)-1-[1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS)-1-(1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride
CAS 2724727-26-6
Analyt- eller komponentnavne (1RS)-1-(1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H26 Cl N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (1RS)-1-[1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. A (Pharmeuropa) as Hydrochloride, Sibutramine Related Compound A as Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity A, Sibutramine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H26ClN.ClH/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-7-11-17)14-8-5-6-9-15(14)18;/h5-6,8-9,13,16H,7,10-12H2,1-4H3;1H
SMIL Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccccc2Cl
IUPAC navn 1-[1-(2-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 316.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 315.1521 g/mol