missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R)-trans-Lambda-Cyhalothrin, TRC

Artikelnummer. 30483470
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483470 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483470 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1700001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R)-trans-Lambda-Cyhalothrin
CAS 76703-67-8
Molekylær formel C23H19ClF3NO3
Mængde 1 mg
Synonym (1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, [1R-[1α(R*),3β(Z)]]-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18+,20+/m1/s1
SMIL O=C([C@H]1C(C)(C)[C@@H]1/C=C(Cl)/C(F)(F)F)O[C@@H](C#N)C2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2
IUPAC navn (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3S)-3-((Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 449.85
Formel vægt 449.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.