Få mere at vide
(1R)-trans-4-[N-Boc-1-aminoethyl]-N-4-pyridinyl-cyclohexancarboxamid (~90% R), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R)-trans-4-[N-Boc-1-aminoethyl]-N-4-pyridinyl-cyclohexanecarboxamide |
| CAS | 671816-04-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19H29N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | [(1R)-1-[trans-4-[(4-Pyridinylamino)carbonyl]cyclohexyl]ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-Boc-Y-27632 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29N3O3/c1-13(21-18(24)25-19(2,3)4)14-5-7-15(8-6-14)17(23)22-16-9-11-20-12-10-16/h9-15H,5-8H2,1-4H3,(H,21,24)(H,20,22,23)/t13-,14?,15?/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](C1CCC(CC1)C(=O)NC2=CC=NC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(1R)-1-[4-(pyridin-4-ylcarbamoyl)cyclohexyl]ethyl]carbamat. |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.45 |
| Vis mere |