Få mere at vide
(1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate, 98%
Artikelnummer. p-7047428
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11364076
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19208.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111969-64-3 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111969-64-3
Molekylær formel C12H22O4
Molekylvægt (g/mol) 230.304
MDL nummer MFCD00792503
InChI nøgle BWZMJRSMHQDFIT-KXUCPTDWSA-N
Synonym 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, l-menthyl glyoxylate hydrate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl dihydroxy-acetate, l-menthyl glyoxylate, l-menthylglyoxylate hydrate, --menthyl 2,2-dihydroxyacetate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl di, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,3r,4s-p-menth-3-yl ester, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
PubChem CID 7373179
IUPAC navn [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 2,2-dihydroxyacetate
SMIL CC1CCC(C(C1)OC(=O)C(O)O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate
Smeltepunkt 76°C to 80°C
Tæthed 1.182
Kogepunkt 95°C to 96°C (0.3 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 5637371
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation −75° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 230.31 (212.29 Anhydrous)
Procent renhed 98%