Få mere at vide
(1R)-(-)-Menthylglyoxylatmonohydrat, 98%
Artikelnummer. 11384076
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384076 100 g 100g
11364076 5 g 5g
11374076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19208.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 111969-64-3 | C12H22O4 | 230,304 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111969-64-3
Molekylær formel C12H22O4
Molekylvægt (g/mol) 230.304
MDL nummer MFCD00792503
InChI nøgle BWZMJRSMHQDFIT-KXUCPTDWSA-N
Synonym 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, l-menthyl glyoxylate hydrate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl dihydroxy-acetate, l-menthyl glyoxylate, l-menthylglyoxylate hydrate, --menthyl 2,2-dihydroxyacetate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl di, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,3r,4s-p-menth-3-yl ester, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
PubChem CID 7373179
IUPAC navn [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]-2,2-dihydroxyacetat
SMIL CC1CCC(C(C1)OC(=O)C(O)O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate
Smeltepunkt 76 °C til 80 °C
Tæthed 1.182
Kogepunkt 95 °C til 96 °C (0,3 mmHg)
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 5637371
Følsomhed Luftfølsom
Optisk rotation −75° (c=1 i methanol)
Formel vægt 230,31 (212,29 Vandret)
Procent renhed 98%