missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-(1R)-Menthyl Chloroformate, TRC

Artikelnummer. 30482564
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482564 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2194501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-(1R)-Menthyl Chloroformate
CAS 14602-86-9
Molekylær formel C11H19ClO2
Mængde 1 g
Synonym Carbonochloridic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, (-)-(1R,2S,5R)-Menthyl Chloroformate, (-)-(R)-Menthyl Chloroformate, (-)-Menthyl Chloroformate, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl Chloroformate, (1R,2S,5R)-Menthyl Chloroformate, Chlorocarbonic Acid (-)-Menthyl Ester, L-(-)-Menthyl Chloroformate, L-Menthoxy Chloroformate, L-Menthyl Chloroformate, Menthyl Chloroformate
InChI formel InChI=1S/C11H19ClO2/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)14-11(12)13/h7-10H,4-6H2,1-3H3
SMIL CO/N=C(/c1nc(NCOC(=O)C(C)(C)C)sc1)C(=O)N[C@H]2[C@H]3N(C(C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)=C(\C=C/c4c(C)ncs4)CS3)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 218.72
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.