Få mere at vide
(1R)-(-)-Menthyl chloroformate, 90+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11302597
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302597 5 g 5g
11312597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11302597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11739.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14602-86-9
Molekylær formel C11H19ClO2
Molekylvægt (g/mol) 218.72
MDL nummer MFCD00009694,MFCD00190089
InChI nøgle KIUPCUCGVCGPPA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r---menthyl chloroformate, --menthyl chloroformate, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate, --menthylchloroformate, pubchem8110, ?-menthyl chloroformate, --chloroformyloxy-p-menthane, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexylcarbonochloridate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-yl cyclohexyl chloroformate, 1r---menthyl chloroformate, optical purity ee glc
PubChem CID 7014897
SMIL CC(C)C1CCC(C)CC1OC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-(-)-Menthyl chloroformate
Tæthed 1.025
Kogepunkt 108°C to 109°C (11 mmHg)
Flammepunkt 70°C (158°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 5 g
FN nummer UN3277
Beilstein 2414686
Følsomhed Moisture sensitive
Optisk rotation −82° (c=1 in Chloroform)
IUPAC navn [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] carbonochloridate
Formel vægt 218.73
Procent renhed 95%