Få mere at vide
(1R)-(-)-Menthylacetat, 98%
Artikelnummer. 11348965
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348965 250 mg 250mg
11338965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14095.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2623-23-6 | C12H22O2 | 198,306 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2623-23-6
Molekylær formel C12H22O2
Molekylvægt (g/mol) 198.306
MDL nummer MFCD00001482
InChI nøgle XHXUANMFYXWVNG-OIKLOGQESA-N
Synonym 1r---menthyl acetate, 5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, --menthylacetate, --1r-menthyl acetate
PubChem CID 12732529
IUPAC navn [(5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl]acetat
SMIL CC1CCC(C(C1)OC(=O)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-(-)-Menthyl acetate
Tæthed 0.925
Kogepunkt 229°C to 231°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 250 mg
Beilstein 2208505
Merck Index 14,5839
Optisk rotation −80.5° (c=8 in Benzene)
Formel vægt 198.31
Procent renhed 98%