missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[1R-(exo,exo)]-8-Methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1R-(exo,exo)]-8-Methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2/c1-17-12-8-9-14(17)15(16(18)19-2)13(10-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3/t12-,13+,14+,15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 259.1572 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?