Learn More
(1R)-endo-(+)-fenchylalkohol, 96%
Product Code. 11392056
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize':
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde missing translation for 'unitSize'
11392056 100 g 100g
11302066 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11392056 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L03211.22
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2217-02-9 | C4H4N2O5 | 160,085 g/mol
(1R)-endo-(+)-Fenchylalkohol kan anvendes i vid udstrækning i daglige kemikalier såsom antiperspirant, tekstilblødgører og flydende vaskemiddel. Det kan også esterificeres med forskellige slags organiske syrer for at udvide brugen i smagsstoffer og dufte.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
(1R)-endo-(+)-Fenchylalkohol kan anvendes i vid udstrækning i daglige kemikalier såsom antiperspirant, tekstilblødgører og flydende vaskemiddel. Det kan også esterificeres med forskellige slags organiske syrer for at udvide brugen i smagsstoffer og dufte.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2217-02-9
MDL nummer MFCD00003760
Specifications
Kemisk navn eller materiale (1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol
Smeltepunkt 37 °C til 44 °C
Mængde 100 g
Molekylær formel C4H4N2O5
Beilstein 1850917
Synonym barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
IUPAC navn 5,5-dihydroxy-1,3-diazinan-2,4,6-trion
Molekylvægt (g/mol) 160.085
PubChem CID 312231
Formel vægt 154.25
Procent renhed 96%