Få mere at vide
(1R-endo)-8-Methyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R-endo)-8-Methyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate |
| CAS | 131722-67-3 |
| Molekylær formel | C14H21NO9 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 8-Azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid, 8-methyl-3-oxo-, methyl ester, (1R-endo)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (9CI), 8-Azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid, 8-methyl-3-oxo-, methyl ester, (1R-endo)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), (1R-endo)-8-Methyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate, (1R-endo)-8-Methyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester L-tartrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3.C4H6O6/c1-11-6-3-4-7(11)9(8(12)5-6)10(13)14-2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,7+,9+;1-,2-/m01/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](CC1=O)N2C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;methyl (1S,4R,5R)-8-methyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.32 |
| Formel vægt | 347.1216 |