Få mere at vide
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497917 5 g 5g
15487917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51034.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31571-14-9
Molekylær formel C10H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 181.235
MDL nummer MFCD00074848
InChI nøgle YRNPDSREMSMKIY-WKEGUHRASA-N
Synonym anti-1r-+-camphorquinone3-oxime, 1s,4r-2-hydroxyimino-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 23308125
IUPAC navn (1R,4R)-2-hydroxyimino-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMIL CC1(C2CCC1(C(=O)C2=NO)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
Mængde 5 g
Beilstein 3200377
Formel vægt 181.23
Procent renhed 99%