Få mere at vide
1R-Dapagliflozin, TRC
Artikelnummer. 30138006
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138006 10 mg -
30132693 5 mg -
30006048 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD18537510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1373321-04-0
Molekylær formel C21H25ClO6
Molekylvægt (g/mol) 408.88
Synonym (2R,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chlor-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1R-Dapagliflozin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formel vægt 408.134
Procent renhed >95%