missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R-cis)-Decamethrinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R-cis)-Decamethrinic Acid |
| CAS | 53179-78-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H10 Br2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3R)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R-cis)-, (1R-cis)-Decamethrinic acid, Deltamethric acid, Deltamethrinic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10Br2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.97 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?