Få mere at vide
(1R-cis)-Cyhalothric Acid, TRC
Artikelnummer. 17913805
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17913805 100 mg
17943935 25 mg
17914915 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17913805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC422075100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76023-99-9
Molekylær formel C9 H10 Cl F3 O2
Molekylvægt (g/mol) 242.62
Synonym Bifenthrin free acid metabolite, (1R,3R)cyclopropanecarboxylic acid, -3-[(1Z)2-Chloro-3,3,3-trifluoropropen-1-yl]-2,2-dimethyl, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, [1R-[1α,3α(Z)]]-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (1R,3R)- (9CI), (1R)-cis-3-[(Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (1R-cis)-Cyhalothric acid
IUPAC navn (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid
SMIL CC1(C)[C@@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Bifenthrin free acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/b5-3-/t4-,6-/m0/s1
Formel vægt 242.0321
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.