Få mere at vide
(1R)-(+)-kamfer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414290
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414290 25 g 25g
11424290 100 g 100g
11434290 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10708.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 464-49-3 | C10H16O | 152.24 g/mol
(1R)-(+)-Camphor bruges som et chiralt mellem- og hjælpestof. Det bruges også som et kløestillende middel til huden og som et anti-infektionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1R)-(+)-Camphor bruges som et chiralt mellem- og hjælpestof. Det bruges også som et kløestillende middel til huden og som et anti-infektionsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,1 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 464-49-3
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00064149,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
InChI nøgle DSSYKIVIOFKYAU-XVKPBYJWSA-N
Synonym +-camphor, d-camphor, 1r-+-camphor, r-camphor, +-bornan-2-one, r-+-camphor, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1r,4r-camphor, camphor d, +-2-bornanone
PubChem CID 159055
ChEBI CHEBI:15396
IUPAC navn (1R,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMIL CC1(C)[C@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)- (+)-Camphor
Smeltepunkt 175°C to 180°C
Tæthed 0.99
Kogepunkt 204°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Camphor-like
Mængde 25 g
FN nummer UN2717
Beilstein 2042745
Merck Index 14,1732
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.1g/L at 20°C).
Optisk rotation +43° (c=10 in ethanol)
Formel vægt 152.24
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R)-(+)-Camphor
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Camphor