Få mere at vide
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 35963-20-3 |
| Smeltepunkt | 193°C to 196°C (Decomposes) |
| MDL nummer | MFCD00064158 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid, (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.3 |
| Grad | Research |