Få mere at vide
(1R)-(-)-kamfer-10-sulfonsyre, 98%
Artikelnummer. 11487134
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487134 500 g 500g
11467134 25 g 25g
11477134 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21553.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 35963-20-3 | C10H16O4S | 232,29 g/mol
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonsyre, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt og anvendes også som et chiralt derivat af Camp. Det kan også bruges som opløsningsmidler til chirale aminer og andre kationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonsyre, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt og anvendes også som et chiralt derivat af Camp. Det kan også bruges som opløsningsmidler til chirale aminer og andre kationer.
Opløselighed Opløseligt i
vand og en lang række organiske stoffer.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35963-20-3
Molekylær formel C10H16O4S
Molekylvægt (g/mol) 232.29
MDL nummer MFCD00150753,MFCD00064158
InChI nøgle MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
Synonym l--camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, 1r---camphor-10-sulfonic acid, unii-y6075i4fxe, camphorsulfonic acid,-, l---camphor-10-sulfonic acid, s-camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 hept-1-yl methanesulfonic acid, --camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 5771688
ChEBI CHEBI:55401
SMIL CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
Smeltepunkt ∼200 °C
Mængde 500 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2809676
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og en bred vifte af organiske stoffer.
Optisk rotation −21° (c=10 i vand)
IUPAC navn [(1S,4R)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonsyre
Formel vægt 232.3
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid