Få mere at vide
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid, 98%
Artikelnummer. 11467134
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467134 25 g 25g
11477134 100 g 100g
11487134 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21553.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35963-20-3 | C10H16O4S | 232.29 g/mol
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonsyre, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt og anvendes også som et chiralt derivat af Camp. Det kan også bruges som opløsningsmidler til chirale aminer og andre kationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonsyre, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt og anvendes også som et chiralt derivat af Camp. Det kan også bruges som opløsningsmidler til chirale aminer og andre kationer.
Opløselighed Opløseligt i
vand og en lang række organiske stoffer.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35963-20-3
Molekylær formel C10H16O4S
Molekylvægt (g/mol) 232.29
MDL nummer MFCD00150753,MFCD00064158
InChI nøgle MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
Synonym l--camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, 1r---camphor-10-sulfonic acid, unii-y6075i4fxe, camphorsulfonic acid,-, l---camphor-10-sulfonic acid, s-camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 hept-1-yl methanesulfonic acid, --camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 5771688
ChEBI CHEBI:55401
SMIL CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
Smeltepunkt ∼200°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2809676
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,and a wide variety of organic substances.
Optisk rotation −21° (c=10 in Water)
IUPAC navn [(1R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methansulfonsyre
Formel vægt 232.3
Procent renhed ≥98%