Få mere at vide
(1R)-(+)-a-Pinene (97% ee), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R)-(+)-alpha-Pinene |
| CAS | 7785-70-8 |
| Molekylær formel | C10 H16 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene','2,6,6-trimethyl-','(1R,5R)-, 2-Pinene','(1R,5R)-(+)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene','2,6,6-trimethyl-','(1R)-, (+)-(1R)-α-Pinene, (+)-(1R,5R)-α-Pinene, (+)-2-Pinene, (+)-α-Pinene, (1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-α-Pinene, (1R,5R)-(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (R)-(+)-α-Pinene, d-α-Pinene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1 |
| SMIL | C1=C(C)C2CC(C1)C2(C)C |
| IUPAC navn | (1R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.23 |
| Formel vægt | 136.1252 |