Få mere at vide
(1R)-(+)-a-Pinene (~80% ee), TRC
Artikelnummer. 30135813
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135813 10 g
30133280 50 g
30004280 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP46661510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7785-70-8
Molekylær formel C10 H16
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Synonym Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1R,5R)-, 2-Pinene, (1R,5R)-(+)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1R)-, (+)-(1R)-α-Pinene, (+)-(1R,5R)-α-Pinene, (+)-2-Pinene, (+)-α-Pinene, (1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-α-Pinene, (1R,5R)-(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (R)-(+)-α-Pinene, d-α-Pinene
IUPAC navn (1R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
SMIL C1=C(C)C2CC(C1)C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R)-(+)-alpha-Pinene
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Formel vægt 136.1252