missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R)-(+)-a-Pinene (~80% ee), TRC

Artikelnummer. 30133280
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133280 50 g
30135813 10 g
30004280 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP46661550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7785-70-8
Molekylær formel C10 H16
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Synonym Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1R,5R)-, 2-Pinene, (1R,5R)-(+)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1R)-, (+)-(1R)-α-Pinene, (+)-(1R,5R)-α-Pinene, (+)-2-Pinene, (+)-α-Pinene, (1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-α-Pinene, (1R,5R)-(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (R)-(+)-α-Pinene, d-α-Pinene
IUPAC navn (1R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
SMIL C1=C(C)C2CC(C1)C2(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R)-(+)-alpha-Pinene
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Formel vægt 136.1252
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.