Få mere at vide
(1R,7aR)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-carboxylsyre Methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,7aR)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 25471-68-5 |
| Molekylær formel | C9H13NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (1R-trans)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-carboxylic Acid Methyl Ester, 2,3,5,7abeta-Tetrahydro-1alpha-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3/c1-13-9(12)6-2-4-10-5-3-7(11)8(6)10/h2,7-8,11H,3-5H2,1H3/t7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)C1=CCN2CC[C@@H](O)[C@@H]12 |
| IUPAC navn | methyl (7R,8R)-7-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-1-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.2 |
| Formel vægt | 183.0895 |